Principaux documents
ENAH2C557701
Enamine
tert-butyl 5-(hydroxymethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-8-7-13-11(9-16)5-4-6-12(13)10-17/h4-6,17H,7-10H2,1-3H3
Clé InChI
FFIPQWOPKSEGKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4357517
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4357517