Principaux documents
ENAH2C5575F6
Enamine
2-chloro-3-methylbenzene-1,4-diamine
100 MG
461.00 CHF
250 MG
640.40 CHF
500 MG
983.60 CHF
1 G
1 247.50 CHF
2.5 G
2 401.90 CHF
5 G
3 531.60 CHF
10 G
5 213.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-2982562-100MG
461.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461.00 CHF
250 MG
640.40 CHF
500 MG
983.60 CHF
1 G
1 247.50 CHF
2.5 G
2 401.90 CHF
5 G
3 531.60 CHF
10 G
5 213.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2982562-100MG
461.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
89-90
Iupac Name
2-chloro-3-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(9)2-3-6(10)7(4)8/h2-3H,9-10H2,1H3
Clé InChI
VLYHDWNPLXOBEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982562
Melting Point
89-90
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982562