Principaux documents
ENAH2C557445
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.71
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O2S/c1-2-11-5-7(14(9,12)13)8(10-11)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
QTCFOTKUIREOHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010229