Principaux documents
ENAH2C55732C
Enamine
6-chloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c1-7-10-3-2-9(11)6-8(10)4-5-12-7/h2-3,6-7,12H,4-5H2,1H3
Clé InChI
MPXZXQCXHQSKAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009506
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009506