Principaux documents
ENAH2C55713E
Enamine
methyl 1-cyclopropyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-cyclopropyl-4-hydroxy-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-14-10(13)8-6-11(7-2-3-7)5-4-9(8)12/h7-8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
IQUYUIVHPZAXHF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723418
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723418