Principaux documents
ENAH2C557136
Enamine
1-(1-hydroxycyclobutanecarbonyl)azetidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-hydroxyazetidin-1-yl)(1-hydroxycyclobutyl)methanone
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-6-4-9(5-6)7(11)8(12)2-1-3-8/h6,10,12H,1-5H2
Clé InChI
ZIPIIRZYGSSTLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723024
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723024