Documents
ENAH2C5569F7
Enamine
4-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)oxane-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.52
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C26H29NO5/c28-24(29)26(11-15-31-16-12-26)18-9-13-27(14-10-18)25(30)32-17-23-21-7-3-1-5-19(21)20-6-2-4-8-22(20)23/h1-8,18,23H,9-17H2,(H,28,29)
Clé InChI
QKLQANFRSQWMIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587466
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587466