Principaux documents
ENAH2C5569D2
Enamine
methyl 3,3-dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3,3-dimethyl-1-cyclobutene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(5-8)7(9)10-3/h4H,5H2,1-3H3
Clé InChI
OMEOZSYTDFVFCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697686