Principaux documents
ENAH2C5568C2
Enamine
methyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-10-6(9)7-3-2-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
UTAOVTFSCMSWNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1247670
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1247670