Principaux documents
ENAH2C556848
Enamine
9-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-oxo-3,9-diazaspiro[5.5]undecane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.37
Numéro MDL:
Iupac Name
9-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxo-3,9-diazaspiro[5.5]undecane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H24N2O5/c1-14(2,3)22-13(21)17-6-4-15(5-7-17)8-11(18)16-9-10(15)12(19)20/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,16,18)(H,19,20)
Clé InChI
RMPMTTNDESLAKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817900
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817900