Principaux documents
ENAH2C555F4E
Enamine
2-amino-4H,6H,7H-pyrano[3,4-d][1,3]thiazol-7-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4H-pyrano[3,4-d][1,3]thiazol-7(6H)-one
Inchi Code
1S/C6H6N2O2S/c7-6-8-3-1-10-2-4(9)5(3)11-6/h1-2H2,(H2,7,8)
Clé InChI
KVDYIWNULHDGSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299012
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299012