Principaux documents
ENAH2C555E7E
Enamine
4-oxooxolane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6O4/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h4H,1-2H2,(H,7,8)
Clé InChI
UWONJGBQYPCSEH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087082
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087082