Key Documents
ENAH11E30D5E
Enamine
2-chloro-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.59
Numéro MDL:
Pf
89-91
Iupac Name
2-chloro-1-(4-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClNO3/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
YKLMHYUFNDAZAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1966888
Melting Point
89-91
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1966888