Principaux documents
ENAH11E228F5
Enamine
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.19
Numéro MDL:
Pf
32-33
Iupac Name
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H11F3O/c1-9(2,14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6,14H,1-2H3
Clé InChI
BMUCYRUWKGJHFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933305
Melting Point
32-33
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933305