Principaux documents
ENAH11E0CE62
Enamine
tert-butyl N-[2-amino-2-(2-fluorophenyl)ethyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-2-(2-fluorophenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H19FN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)14/h4-7,11H,8,15H2,1-3H3,(H,16,17)
Clé InChI
QOOKUBPKAQBBLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878975
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878975