Key Documents
ENAH11E044BF
Enamine
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(12)5-8-3-4-10(13-2)9(11)6-8/h3-4,6H,5H2,1-2H3
Clé InChI
YSMYYXIMWVCARJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1854883
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1854883