Principaux documents
ENAH11DD281A
Enamine
3-[(oxetan-3-yl)amino]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-oxetanylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c8-3-1-2-7-6-4-9-5-6/h6-8H,1-5H2
Clé InChI
DFKLSCWEZOSLMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529