Key Documents
ENAH11DD2120
Enamine
{5-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-7-2-1-3-8-10-6(5-12)4-11(7)8/h1-4,12H,5H2
Clé InChI
HXNBPLVYJAUYEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721268
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721268