Key Documents
ENAH11DD20DC
Enamine
rac-(1R,4R,5R)-1-(1,3-thiazol-4-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.27
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,4R,5R)-1-(thiazol-4-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c12-9(13)8-6-1-2-10(8,3-6)7-4-14-5-11-7/h4-6,8H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,8+,10+/m1/s1
Clé InChI
UQJRFGJNASFIBU-PMVVWTBXSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722757
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722757