Key Documents
ENAH11DD1C9F
Enamine
1-chloro-3,3-difluoropentane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.58
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloro-3,3-difluoropentane
Inchi Code
1S/C5H9ClF2/c1-2-5(7,8)3-4-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
RZFJAIZLNWOQLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718151
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718151