Principaux documents
ENAH11DD1C48
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO3.ClH/c11-9(12)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-10-7;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
HIDZKOMVRCUBFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720004
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720004