Key Documents
ENAH11DD1AB0
Enamine
6-chloro-N-methylpyridazin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.58
Numéro MDL:
Pf
172-173
Iupac Name
6-chloro-N-methyl-4-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c1-7-4-2-5(6)9-8-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,9)
Clé InChI
RSXUEABABHKNBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718674
Melting Point
172-173
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718674