Key Documents
ENAH11DD1A71
Enamine
2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C4H4N4/c5-1-4-8-6-2-3-7-8/h2-3H,4H2
Clé InChI
KJBVJICJPIWZMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717361
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717361