Principaux documents
ENAH11DD17A0
Enamine
tert-butyl N-(5-chlorothiophen-3-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.72
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-chlorothiophen-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-7(10)14-5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
VMFYCGLRWHZNPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702733
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702733