Principaux documents
ENAH11DD1708
Enamine
5-fluoro-2-iodo-3-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-iodo-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
PAZAVFQHUJMVOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709858
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709858