Key Documents
ENAH11DD16D1
Enamine
3-(2-ethoxyphenoxy)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-ethoxyphenoxy)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-2-14-11-5-3-4-6-12(11)15-10-7-8-13-9-10/h3-6,10,13H,2,7-9H2,1H3
Clé InChI
QRUULZANXZNLHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709671
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709671