Principaux documents
ENAH11DD1687
Enamine
5-amino-3,3-difluoro-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-3,3-difluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-8(10)5-3-4(11)1-2-6(5)12-7(8)13/h1-3H,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
HRWISVRCOFVMGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709300
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709300