Principaux documents
ENAH11DD151D
Enamine
1-(methoxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(methoxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-11-6-8(7(9)10)4-2-3-5-8/h2,4H,3,5-6H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
NAPPZOKMDYHLLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703316
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703316