Principaux documents
ENAH11DD1017
Enamine
1-{3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methoxy]phenyl}pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methoxy)phenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C14H12Cl2N4O2/c15-13-17-11(18-14(16)19-13)8-22-10-4-1-3-9(7-10)20-6-2-5-12(20)21/h1,3-4,7H,2,5-6,8H2
Clé InChI
CJVUPVVHTITNRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697731
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697731