Key Documents
ENAH11DD051D
Enamine
4-ethynyl-1-fluoro-2-methoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethynyl-1-fluoro-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H7FO/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h1,4-6H,2H3
Clé InChI
JAILRMQALLZIEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1236056
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1236056