Principaux documents
ENAH11DCF69B
Enamine
4-cyanooxane-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.65
Numéro MDL:
Pf
93-95
Iupac Name
4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H8ClNO3S/c7-12(9,10)6(5-8)1-3-11-4-2-6/h1-4H2
Clé InChI
STUXETCQCLREEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133862
Melting Point
93-95
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133862