Documents
ENAH0CD464FD
Enamine
1-cyclopropyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c10-7-6(8(11)12)3-4-9(7)5-1-2-5/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
LHBAWQAZRPIKPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709914
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709914