Documents
ENAH0CD45F51
Enamine
rac-(4aR,8aS)-4-benzyl-decahydroquinoxalin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.34
Numéro MDL:
Iupac Name
(4aR,8aS)-4-benzyloctahydroquinoxalin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C15H20N2O/c18-15-11-17(10-12-6-2-1-3-7-12)14-9-5-4-8-13(14)16-15/h1-3,6-7,13-14H,4-5,8-11H2,(H,16,18)/t13-,14+/m0/s1
Clé InChI
JSFYAZUQEZPWOZ-UONOGXRCSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703752
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703752