Principaux documents
ENAH0CD45F4F
Enamine
[1-(methoxymethyl)cyclopent-3-en-1-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(methoxymethyl)cyclopent-3-en-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-10-7-8(6-9)4-2-3-5-8/h2-3,9H,4-7H2,1H3
Clé InChI
DCSLWZZWPAFVRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703156
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703156