Key Documents
ENAH0CD457C3
Enamine
8-bromo-7-fluoro-1-methylisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.07
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-7-fluoro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrFN/c1-6-9-7(4-5-13-6)2-3-8(12)10(9)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
BMCYTAHXMRLFDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689048
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689048