Key Documents
ENAH0CD4578A
Enamine
methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.66
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O4S/c1-17-8(14)5-2-3-6(9(11,12)13)7(4-5)18(10,15)16/h2-4H,1H3
Clé InChI
PSKLHTVCZFMTEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425879
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425879