Principaux documents
ENAH049F306D
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclopentyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
Numéro MDL:
Iupac Name
((1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclopentyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H11F3O/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(6)4-11/h5-6,11H,1-4H2/t5-,6+/m0/s1
Clé InChI
HRAPXOYQCITXRS-NTSWFWBYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587856
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587856