Principaux documents
ENAH049F304F
Enamine
2-(4-chlorothiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.55
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorothiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C10H14BClO2S/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)7-5-15-6-8(7)12/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
DCXKJEYKWQUZBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706460
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706460