Key Documents
ENAH049F2EC4
Enamine
5-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.54
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3ClF3NO/c7-3-1-2-4(12)11-5(3)6(8,9)10/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
KYZQVVDYMFKTCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700047
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700047