Principaux documents
ENAH049F2E10
Enamine
(2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Pf
50-52
Iupac Name
(2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-11(8-12)6-9-4-2-3-5-10(9)7-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
Clé InChI
PMHDOAMHNLEBNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699583
Melting Point
50-52
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699583