Principaux documents
ENAH049F2D75
Enamine
2,3-dibromo-4-(trifluoromethyl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.93
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dibromo-4-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5HBr2F3S/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(3)7/h1H
Clé InChI
COTFCBKNDMUHSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696673