Principaux documents
ENAH049F2D6F
Enamine
(4R)-5,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(4R)-5,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-7-3-4-8(2)11-10(7)9(12)5-6-13-11/h3-4,9,12H,5-6H2,1-2H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
RNWJGTPQLSTCLV-SECBINFHSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698961
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698961