Principaux documents
ENAH049F2C30
Enamine
(1,3-dimethylcyclobutyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(1,3-dimethylcyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO2S/c1-6-3-7(2,4-6)5-11(8,9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
ZMMOCQAYFMRDKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699679