Principaux documents
ENAH049F2B78
Enamine
rac-2,2,2-trifluoro-N-[(2R,3S,4S)-4-methyl-2-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl]acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-((2S,3R,4R)-4-methyl-2-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12F6N2O.ClH/c1-4-2-3-16-6(8(10,11)12)5(4)17-7(18)9(13,14)15;/h4-6,16H,2-3H2,1H3,(H,17,18);1H/t4-,5-,6+;/m1./s1
Clé InChI
ZJHVEHUKAAOXHV-JMWSHJPJSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697153
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697153