Key Documents
ENAH049F2920
Enamine
5-(propan-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.27
Numéro MDL:
Iupac Name
5-isopropylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3S/c1-5(2)6-3-13-9-7(6)8(10)11-4-12-9/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
HPJTZWRLBWJJFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692835
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692835