Principaux documents
ENAH049F2909
Enamine
6-bromo-N2-(2-methoxyethyl)pyrazine-2,3-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-N2-(2-methoxyethyl)pyrazine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C7H11BrN4O/c1-13-3-2-10-7-6(9)11-4-5(8)12-7/h4H,2-3H2,1H3,(H2,9,11)(H,10,12)
Clé InChI
LPVMZCMPKVJLFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694162
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694162