Principaux documents
ENAH049F2618
Enamine
(2-aminoethyl)(ethyl)methylamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.1
Numéro MDL:
Iupac Name
N1-ethyl-N1-methylethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H14N2.2ClH/c1-3-7(2)5-4-6;;/h3-6H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
XLNZJVBLEMUGCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692486
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692486