Principaux documents
ENAH049F239D
Enamine
diethyl (2-hydroxyethyl)phosphonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.16
Numéro MDL:
Iupac Name
diethyl (2-hydroxyethyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C6H15O4P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
KXXHZVHYFQSELL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667064
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667064