Principaux documents
ENAH049F22AC
Enamine
3-cyclopropylpiperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-7-6(5-1-2-5)8-3-4-9-7/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
LWCWDGZBZPNZNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256657
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256657