Key Documents
ENAH049F1C39
Enamine
2-{bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Iupac Name
bicyclo[1.1.1]pent-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6(9)4-7-1-5(2-7)3-7/h5H,1-4H2,(H,8,9)
Clé InChI
ZXUMFNBFVORNQL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173156
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173156